Läs mer
5-klor-2-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11470007
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470007 50 g 50g
11460007 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20951.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2106-05-0 | C6H5ClFN | 145.561 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2106-05-0
Molekylformel C6H5ClFN
Molekylvikt (g/mol) 145.561
MDL-nummer MFCD00069416
InChI-nyckel JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-chloroaniline, 5-chloro-2-fluorophenylamine, benzenamine, 5-chloro-2-fluoro, buttpark 44\01-98, 5-chlor-2-fluoranilin, pubchem1515, 5-chloro-2-fluoroani, acmc-209fh5, 5-chloro-2-fluoro-aniline, 5-chloro-2-fluorobenzenamine
PubChem CID 75015
IUPAC-namn 5-klor-2-fluoranilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-fluoroaniline
Densitet 1.3
Kvantitet 50 g
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.56
UN-nummer UN2810
Kokpunkt 102°C to 105°C (20 mmHg)
Formel vikt 145.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.