Läs mer
5-klor-2-fluorbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326589
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326589 1 g 1g
11336589 5 g 5g
15433427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26187.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96515-79-6 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96515-79-6
Molekylformel C7H4ClFO
Molekylvikt (g/mol) 158.56
MDL-nummer MFCD03094518
InChI-nyckel WDTUCEMLUHTMCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 3-chloro-6-fluorobenzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro, 2-fluoro-5-chloro-benzaldehyde, zlchem 333, pubchem1411, ksc486m0t, 2-fluoro-5-chloro benzaldehyde
PubChem CID 2773586
IUPAC-namn 5-klor-2-fluorbensaldehyd
LEDER FC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Smältpunkt 29°C to 32°C
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 158.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.