Läs mer
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde |
| CAS | 96515-79-6 |
| Molekylformel | C7H4ClFO |
| MDL-nummer | MFCD03094518 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C1=C(C(=CC=C1Cl)F)C=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.56 |
| Procent renhet | 98% |