Läs mer
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid |
| Smältpunkt | 148°C to 150°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 2614286 |
| Formel vikt | 174.56 |
| Procent renhet | 97% |