Läs mer
5-klor-2-fluorbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11945011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11945011 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11945011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442510050
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
CAS 394-30-9
Smältpunkt 151.0°C to 153.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Molekylformel C7H4ClFO2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-2-fluoro-benzoic acid, 5-chloro-2-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 5-chloro-2-fluoro, pubchem1375, acmc-1aigz, ksc223m7h, rarechem al bo 0944, 5-chloro-2-fluorobenzoic acid, benzoicacid, 5-chloro-2-fluoro
InChI-nyckel WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)F
IUPAC-namn 5-klor-2-fluorbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 174.56
PubChem CID 2736537
Formel vikt 174.56
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.