Läs mer
5-klor-2-fluorfenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10762123
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10762123 1 g 1g
10782167 5 g 5g
10497432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762123 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01971DA
Kemiska identifierare
CAS 247170-25-8
Molekylformel C7H3ClFNS
Molekylvikt (g/mol) 187.616
MDL-nummer MFCD01313224
InChI-nyckel RUASREJPMXNHLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-fluorophenylisothiocyanate, 3-chloro-6-fluorophenylisothiocyanate, 5-chloro-2-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato, 4-chloranyl-1-fluoranyl-2-isothiocyanato-benzene, benzene, 4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato-9ci
PubChem CID 2736579
IUPAC-namn 4-klor-l-fluoro-2-isotiocyanatobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.62
Procent renhet 97%