Läs mer
5-Chloro-2-fluoropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-fluoropyridine |
| CAS | 1480-65-5 |
| Molekylformel | C5H3ClFN |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(Cl)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-fluoropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.54 |
| Formel vikt | 130.9938 |