missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-2-fluoropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-fluoropyridine |
| CAS | 1480-65-5 |
| Molekylformel | C5H3ClFN |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(Cl)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-fluoropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.54 |
| Formel vikt | 130.9938 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?