missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Chloro-2-fluoropyridine, TRC

Produktkod. 30350981
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30350981 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30350981 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9892432.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-fluoropyridine
CAS 1480-65-5
Molekylformel C5H3ClFN
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
LEDER Fc1ccc(Cl)cn1
IUPAC-namn 5-chloro-2-fluoropyridine
Molekylvikt (g/mol) 131.54
Formel vikt 130.9938
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.