Läs mer
5-Chloro-2-furaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10031564 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10031564 1 g Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10031564 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 394650010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-furaldehyde
Namnnotering Stabilized
CAS 21508-19-0
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C5H3ClO2
MDL-nummer MFCD02752599
Kvantitet 1 g
Synonym 5-chloro-2-furaldehyde, 5-chlorofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-furfural, 2-chlorofuran-5-aldehyde, acmc-1cq7z, 5-chloro-furan-2carbaldehyde, 5-chlorofuran-2 carbaldehyde, 5-chloro-furan-2-carbaldehyde, 5-chlorofuran-2-carboxaldehyde
InChI-nyckel DGAUAVDWXYXXGQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(OC(=C1)Cl)C=O
IUPAC-namn 5-chlorofuran-2-carbaldehyde
Stabilisator 1% Ethanol
Molekylvikt (g/mol) 130.527
PubChem CID 2769630
Formel vikt 130.53
Procent renhet ≥96.0% (GC)
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-2-furaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.