Läs mer
5-kloro-2-furaldehyd, TRC
Produktkod. 30354329
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354329 100 mg
30353266 500 mg
30360371 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30354329 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC381980100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21508-19-0
Molekylformel C5H3O2Cl
Molekylvikt (g/mol) 130.52
IUPAC-namn 5-klorofuran-2-karbaldehyd
LEDER Clc1oc(C=O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-furaldehyde
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
Formel vikt 129.9822