Läs mer
5-kloro-2-furaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-furaldehyde |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H |
| Formel vikt | 129.9822 |