missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Chloro-2-furancarbonyl Chloride (~ 90%), TRC

Produktkod. 30348925
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348925 100 mg
30365855 500 mg
30367767 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30348925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC376265100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 24078-79-3
Molekylformel C5H2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 164.97
Synonym 5-Chloro-2-furoyl Chloride
IUPAC-namn 5-chlorofuran-2-carbonyl chloride
LEDER O=C(Cl)C1=CC=C(Cl)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-furancarbonyl Chloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H2Cl2O2/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H
Formel vikt 163.9432
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.