missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-2-furancarbonyl Chloride (~ 90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-furancarbonyl Chloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl2O2/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H |
| Formel vikt | 163.9432 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?