Läs mer
5-Chloro-2-hydrazino-3-iodopyridine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15423617
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15423617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27117.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 942206-12-4
Molekylformel C5H5ClIN3
Molekylvikt (g/mol) 269.47
MDL-nummer MFCD09037446
InChI-nyckel SMVJKHCZAOIBLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-iodo-2-pyridyl hydrazine, 5-chloro-2-hydrazinyl-3-iodopyridine, 5-chloro-2-hydrazino-3-iodopyridine
PubChem CID 42553001
IUPAC-namn (5-chloro-3-iodopyridin-2-yl)hydrazine
LEDER C1=C(C=NC(=C1I)NN)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-hydrazino-3-iodopyridine
Smältpunkt 136°C to 138°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 269.47
Procent renhet 95%