Läs mer
5-klor-2-hydroxi-3-metylbensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10110582
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10110582 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10098161 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10110582 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB03914CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23602-63-3
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.592
MDL-nummer MFCD00275687
InChI-nyckel NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
PubChem CID 2774358
IUPAC-namn 5-klor-2-hydroxi-3-metylbensaldehyd
LEDER CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170.59
Procent renhet 95%