Läs mer
5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde, 97%
Produktkod. p-7058520
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11339755
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19793.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 23602-63-3 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23602-63-3
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.592
MDL-nummer MFCD00275687
InChI-nyckel NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
PubChem CID 2774358
IUPAC-namn 5-chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
LEDER CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Smältpunkt 59°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2249708
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 170.6
Procent renhet 97%