missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5'-Chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11347239
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347239 5 g 5g
11357239 25 g 25g
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11347239

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27417.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 84942-40-5
Molekylformel C8H6ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 215.589
MDL-nummer MFCD00191921
InChI-nyckel IUNBIQBAYUBIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 2-acetyl-6-nitro-4-chlorophenol, 2-acetyl-6-nitro-4-chloro phenol, 2-acetyl-4-chloro-6-nitrophenol, 5-chloro-3-nitro-2-hydroxyacetophenone, benzoic acid,5-chloro-2-hydroxy-3-nitro, ethanone, 1-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl, 1-acetyl-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrobenzene, pubchem3355
PubChem CID 688237
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5'-Chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Smältpunkt 132°C to 135°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.6
Procent renhet 99%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.