missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5'-Chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11357239
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357239 25 g 25g
11347239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11357239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27417.14
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 84942-40-5
Molekylformel C8H6ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 215.589
MDL-nummer MFCD00191921
InChI-nyckel IUNBIQBAYUBIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 2-acetyl-6-nitro-4-chlorophenol, 2-acetyl-6-nitro-4-chloro phenol, 2-acetyl-4-chloro-6-nitrophenol, 5-chloro-3-nitro-2-hydroxyacetophenone, benzoic acid,5-chloro-2-hydroxy-3-nitro, ethanone, 1-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl, 1-acetyl-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrobenzene, pubchem3355
PubChem CID 688237
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5'-Chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Smältpunkt 132°C to 135°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 215.6
Procent renhet 99%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.