Läs mer
5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11412807
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412807 5 g 5g
11402807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15448.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1450-74-4
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.592
MDL-nummer MFCD00067788
InChI-nyckel XTGCUDZCCIRWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 5-chloro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2-acetyl-4-chlorophenol, ethanone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl, 2'-hydroxy-5'-chloroacetophenone, acetophenone, 5'-chloro-2'-hydroxy, 2-hydroxy-5-chloro acetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone
PubChem CID 74061
IUPAC-namn 1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Smältpunkt 52°C to 53°C
Kokpunkt 107°C to 109°C (12 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1365589
Formel vikt 170.6
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.