missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Chloro-2-hydroxybenzophenone, TRC

Produktkod. 17961895
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961895 5 g
17902595 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17961895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3682505G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 85-19-8
Molekylformel C13 H9 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 232.66
Synonym 5-Chloro-2-hydroxy-benzophenone, (2-Hydroxy-5-chlorophenyl)phenylmethanone, (5-Chloro-2-hydroxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoyl-4-chlorophenol, 2-Hydroxy-5-chlorobenzophenone, 3-Chloro-6-hydroxybenzophenone, 5-Chloro-2-hydroxybenzophenone, Benzophenone 7, Ch 11, DOW HCB, NSC 33407, UV Absorber NL/5
IUPAC-namn (5-chloro-2-hydroxy-phenyl)-phenyl-methanone
LEDER Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
Formel vikt 232.0291
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.