Learn More
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol, 98%
Product Code. 11384626
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11384626 1 g 1g
11374626 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11384626 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32533.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5330-38-1 | C7H7ClO2 | 158.581 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5330-38-1
Molekylformel C7H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 158.581
MDL-nummer MFCD00021967
InChI-nyckel AFPSETMCMFRVPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosalicyl alcohol, 4-chloro-2-hydroxymethyl phenol, 5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 5-chloro-2-hydroxy, benzenemethanol,5-chloro-2-hydroxy, 5-chlorosaligenin, 5-chlorosalicylalcohol, saligenin, 5-chloro, 5-chloro-2-hydroxyphenyl methanol, 5-chloro-2-hydroxyphenylmethyl carbinol
PubChem CID 79238
IUPAC-namn 4-klor-2-(hydroximetyl)fenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)CO)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Smältpunkt 84°C to 87°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.