Läs mer
5-klor-2-(hydroximetyl)furo[3,2-b]pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15436107
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436107 1 g 1g
15468385 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33292.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applikationer
som används i Suzuki, Stille , Sonogashira, karbonylering, Heck, Buchwald-Hartwig-reaktion.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1347814-95-2
Molekylformel C8H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 183.591
MDL-nummer MFCD20040113
InChI-nyckel KEGRTUBZRMQESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorofuro 3,2-b pyridin-2-yl methanol, 5-chloro-2-hydroxymethyl furo 3,2-b pyridine
PubChem CID 73995151
IUPAC-namn (5-klorfuro[3,2-b]pyridin-2-yl)metanol
LEDER C1=CC(=NC2=C1OC(=C2)CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-(hydroxymethyl)furo[3,2-b]pyridine
Smältpunkt 108 °C till 110 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.59
Procent renhet 97%