Läs mer
5-Chloro-2-hydroxypyridine, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11443894
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11443894
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11914.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4214-79-3
Molekylformel C5H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 129.54
MDL-nummer MFCD00006275
InChI-nyckel SZFUWUOHDRMCKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-hydroxypyridine, 5-chloropyridin-2-ol, 5-chloro-2-pyridinol, 5-chloropyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-chloropyridine, 5-chloro-2-pyridol, 5-chloro-2 1h-pyridinone, 5-chloro-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-chloro, unii-r7a6f5d3ky
PubChem CID 77889
LEDER ClC1=CNC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-hydroxypyridine
Smältpunkt 163°C to 165°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 2020
IUPAC-namn 5-chloro-1H-pyridin-2-one
Formel vikt 129.55
Procent renhet ≥98%