missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-2-methoxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-methoxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid |
| CAS | 1100758-09-5 |
| Molekylformel | C9H7ClO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Chloro-2-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO5/c1-15-7-5(8(11)12)2-4(10)3-6(7)9(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | COc1c(cc(Cl)cc1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.6 |
| Formel vikt | 229.9982 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?