Läs mer
5-klor-2-metoxi-4-metylbensensulfonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10027719
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10027719 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10027719 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00163DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS 889939-48-4
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H8Cl2O3S
Kvantitet 5 g
Synonym 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, pubchem5095, acmc-20am4m, 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl sulfone, 5-chloranyl-2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
InChI-nyckel BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)OC
IUPAC-namn 5-klor-2-metoxi-4-metylbensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 255.109
PubChem CID 17389862
Formel vikt 255.12
Procent renhet 97%