Läs mer
5-Chloro-2-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester-13C2,d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester-13C2,d6 |
| CAS | 1794737-29-3 |
| Molekylformel | C713C2H3D6ClO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-Chloro-o-anisic Acid Methyl Ester-13C2,d6, 4-Chloro-2-(methoxycarbonyl)anisole-13C2,d6, 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester-13C2,d6, Methyl 2-Methoxy-5-chlorobenzoate-13C2,d6, Methyl 5-Chloro-2-methoxybenzoate-13C2,d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3/i1+1D3,2+1D3 |
| LEDER | [2H][13C]([2H])([2H])OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O[13C]([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | trideuterio(113C)methyl 5-chloro-2-(trideuterio(113C)methoxy)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.64 |
| Formel vikt | 208.0684 |