Läs mer
5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide, Mikromol™
Beskrivning
5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide |
| CAS | 16673-34-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H17 Cl N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Glibenclamide Imp. A (EP), Glyburide USP Related Compound A, Glyburide USP RC A, 5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide, Glyburide Related Compound A, Glibenclamide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22) |
| LEDER | COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide |
| Visa mer |