Läs mer
5-Chloro-2-methoxy-N-(2-phenylethyl)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide |
| CAS | 33924-49-1 |
| Molekylformel | C16 H16 Cl N O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide, Benzamide, 5-chloro-2-methoxy-N-(2-phenylethyl)-, o-Anisamide, 5-chloro-N-phenethyl- (8CI), 5-Chloro-2-methoxy-N-(2-phenylethyl)benzamide, N-Phenethyl-5-chloro-2-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO2/c1-20-15-8-7-13(17)11-14(15)16(19)18-10-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11H,9-10H2,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-methoxy-N-(2-phenylethyl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.76 |
| Formel vikt | 289.087 |