Läs mer
5-Klor-2-metoxianilin, 98 %
Produktkod. 11482367
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482367 500 g 500g
11472367 100 g 100g
11492367 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14244.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
CAS: 95-03-4 | C7H8ClNO | 157,597 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-03-4
Molekylformel C7H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 157.597
MDL-nummer MFCD00007777
InChI-nyckel WBSMIPLNPSCJFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloroanisole, 5-chloro-o-anisidine, benzenamine, 5-chloro-2-methoxy, 2-methoxy-5-chloroaniline, tulabase fast red r, tulabase fast red rc, 4-chloro-2-aminoanisole, o-anisidine, 5-chloro, 5-chloro-2-methoxyphenylamine, p-chloro-o-aminoanisole
PubChem CID 66763
IUPAC-namn 5-klor-2-metoxianilin
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methoxyaniline
Smältpunkt 79 °C till 84 °C
Kokpunkt 135 °C (8 mmHg)
Odör Kännetecken
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2233
Beilstein 879161
Formel vikt 157.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.