Läs mer
5-klor-2-metoxibensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15444517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15444517 5 g 5g
15454517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31860.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7035-09-8 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7035-09-8
MDL-nummer MFCD00033854
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 75°C to 79°C
Odör Characteristic
Molekylformel C3H10ClNO3S
Kvantitet 5 g
Känslighet Air sensitive
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
InChI-nyckel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
LEDER C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyra;hydrat;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 175.63
PubChem CID 23462
Formel vikt 170.6
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.