Läs mer
5-Klor-2-metoxibensenamin, TRC
Produktkod. 30368094
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30368094 1 g -
30361615 5 g -
30359830 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368094 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9503401G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-03-4
Molekylformel C7 H8 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 157.6
Synonym o-Anisidine, 5-chloro- (7CI,8CI), 5-Chloro-2-methoxybenzenamine, (5-Chloro-2-methoxyphenyl)amine, 1-Amino-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Amino-4-chloro-1-methoxybenzene, 2-Amino-4-chloroanisole, 2-Methoxy-5-chloroaniline, 4-Chloro-2-aminoanisole, 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-o-anisidine, C.I. 37120, free base, NSC 6114, Tulabase Fast Red R, Tulabase Fast Red RC
IUPAC-namn 5-klor-2-metoxyanilin
LEDER COc1ccc(Cl)cc1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methoxyaniline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Formel vikt 157.0294