Läs mer
5-Kloro-2-metoxybensensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11476937
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476937 25 g 25g
11466937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14362.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 22952-32-5 | C7H6Cl2O3S | 241,082 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22952-32-5
Molekylformel C7H6Cl2O3S
Molekylvikt (g/mol) 241.082
MDL-nummer MFCD00052959
InChI-nyckel FCJGLIMDVOTBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxy, chloro 5-chloro-2-methoxyphenyl sulfone, 5-chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1cq3l, ksc494k2b, 4-chloro-2-chlorosulphonyl anisole, 2-methoxy-5-chlorobenzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2 methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734272
IUPAC-namn 5-klor-2-metoxibensensulfonylklorid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 100 °C till 104 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3096
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 241.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.