Läs mer
5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11322617
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322617 1 g 1g
11332617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11769.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63429-99-2
Molekylformel C8H6ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 199.652
MDL-nummer MFCD00041073
InChI-nyckel WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
IUPAC-namn 4-klor-2-isotiocyanato-l-metoxibensen
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
Smältpunkt 56°C to 59°C
Kokpunkt 164°C to 165°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2719683
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 199.66
Procent renhet 97%