Läs mer
5-klor-2-metoxifenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10089521
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10089521 1 g 1g
10148054 5 g 5g
10437632 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10089521 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01657DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 63429-99-2
Molekylformel C8H6ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 199.652
MDL-nummer MFCD00041073
InChI-nyckel WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
IUPAC-namn 4-klor-2-isotiocyanato-l-metoxibensen
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.66
Procent renhet 97%