Läs mer
5-klor-2-metoxifenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10437632
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10437632 10 g 10g
10089521 1 g 1g
10148054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10437632 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01657EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 63429-99-2
Molekylformel C8H6ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 199.652
MDL-nummer MFCD00041073
InChI-nyckel WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
IUPAC-namn 4-klor-2-isotiocyanato-l-metoxibensen
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 199.66
Procent renhet 97%