Läs mer
5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3 |
| Formel vikt | 148.9702 |
| Procent renhet | >95% |