Läs mer
5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one D3 (methyl D3) |
| CAS | 1329611-34-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 2H3 H Cl N O S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one D3 (methyl D3), 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone-d3, 5-Chloro-2-(methyl-d3)-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-(methyl-d3)-3-isothiazolone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1SC(=CC1=O)Cl |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-(trideuteriomethyl)-1,2-thiazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.617 |
| Visa mer |