Läs mer
5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-ett 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30309148
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
Product Code. Kvantitet
30309148 1 ml
1 options
Product Code. 30309148 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA11433000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Add to basket
Add to basket
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 26172-55-4
Analyt- eller komponentnamn 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H4 Cl N O S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360
InChI formel InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3
LEDER CN1SC(=CC1=O)Cl
IUPAC-namn 5-kloro-2-metyl-1,2-tiazol-3-ett
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 149.6
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 148.9702 g/mol