Läs mer
5-Chloro-2-methyl-thieno[2,3-d]-isothiazolidin-3-one-1,1-dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-methyl-thieno[2,3-d]-isothiazolidin-3-one-1,1-dioxide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO3S2/c1-8-6(9)5-3(13(8,10)11)2-4(7)12-5/h2H,1H3 |
| Formel vikt | 236.932 |