Läs mer
5-Kloro-2-(metylamino)bensofenon, TRC
Produktkod. 30012810
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012810 1 g
30006652 100 g
30010162 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3690201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1022-13-5
Molekylformel C14 H12 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 245.7
Synonym [5-Chloro-2-(methylamino)phenyl]phenylmethanone, Temazepam Imp. A (EP), Diazepam Imp. D (EP), 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
IUPAC-namn [5-klor-2-(metylamino)fenyl]-fenylmetanon
LEDER CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
Formel vikt 245.0607
Procent renhet >95%