Läs mer
[5-Klor-2-(metylamino)fenyl]-fenylmetanon (5-Klor-2-(metylamino)bensofenon), Mikromol™
Produktkod. 30051570
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051570 25 mg
1 options
Produktkod. 30051570 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0023.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
[5-Klor-2-(metylamino)fenyl]-fenylmetanon (5-Klor-2-(metylamino)bensofenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
CAS 1022-13-5
Analyt- eller komponentnamn 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H12 Cl N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Diazepam Imp. D (EP), Temazepam Imp. A (EP), Diazepam USP Related Compound A, Diazepam USP RC A, [5-Chloro-2-(methylamino)phenyl]phenylmethanone, 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone, Diazepam Related Compound A, Temazepam Related Compound A, Diazepam Impurity D, Temazepam Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
LEDER CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn [5-klor-2-(metylamino)fenyl]-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 245.7
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 245,0607 g/mol