Läs mer
5-klor-2-metylaminobensofenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488849
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488849 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15488849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06338.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 1022-13-5 | C14H12ClNO | 245.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methylaminobenzophenone
CAS 1022-13-5
Smältpunkt 93 °C till 98 °C
Molekylformel C14H12ClNO
MDL-nummer MFCD00008284
Kvantitet 10 g
Beilstein 882187
Synonym 5-chloro-2-methylamino benzophenone, 5-chloro-2-methylaminobenzophenone, 2-methylamino-5-chlorobenzophenone, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenyl methanone, methanone, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenyl, unii-d4gd5770pi, benzophenone, 5-chloro-2-methylamino, 2-benzoyl-4-chloro-n-methylaniline, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenylmethanone, 5-chloro-2-methylamino phenyl-phenylmethanone
InChI-nyckel WPNMLCMTDCANOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn [5-klor-2-(metylamino)fenyl]-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 245.71
PubChem CID 13925
Formel vikt 245.71
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.