Läs mer
5-klor-2-metylanilin, 98 %
Produktkod. 10385880 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10385880 5 g Glasflaska 5g
10395880 100 g Glasflaska 100g
10060730 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10385880 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 109380050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 SEK
    266.65 SEK / 5g
    Save 31.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 95-79-4 | C7H8ClN | 141,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-79-4
Molekylformel C7H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 141.60
MDL-nummer MFCD00007779
InChI-nyckel WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-o-toluidine, 2-amino-4-chlorotoluene, 2-methyl-5-chloroaniline, fast red kb base, benzenamine, 5-chloro-2-methyl, ansibase red kb, red kb base, 4-chloro-2-aminotoluene, 3-chloro-6-methylaniline, pharmazoid red kb
PubChem CID 7260
ChEBI CHEBI:82422
IUPAC-namn 5-klor-2-metylanilin
LEDER CC1=CC=C(Cl)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methylaniline
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 22 °C
Färg Gul till brun
Kokpunkt 237 °C
Flampunkt 160 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H3(CH3)NH2
Brytningsindex 1,5830 till 1,585
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, 835
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: < 1 g/L (22 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, bensen, kloroform och dioxan
Formel vikt 141.6
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-2-methylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.