Läs mer
5-Chloro-2-methylaniline, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 95-79-4 |
| Smältpunkt | 22°C |
| Densitet | 1.17 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 237°C/1013 hPa |
| Molekylformel | 5-(Cl)-2-(CH3)C6H3NH2 |
| MDL-nummer | MFCD00007779 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 5-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, 2-Amino-4-chlorotoluene, 5-Chloro-2-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.6 |
| Kvalitet | Research |