Läs mer
5-Chloro-2-methylbenzothiazole, 98%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-methylbenzothiazole |
| Smältpunkt | 65°C to 70°C |
| Färg | Brown to White |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 183.66 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Solid |