Läs mer
5-Chloro-2-methylbenzothiazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7052776
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15432078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55743.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1006-99-1
Molekylformel C8H6ClNS
Molekylvikt (g/mol) 183.653
MDL-nummer MFCD00022881
InChI-nyckel XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878
PubChem CID 13873
IUPAC-namn 5-chloro-2-methyl-1,3-benzothiazole
LEDER CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methylbenzothiazole
Smältpunkt 65°C to 70°C
Färg Brun till vit
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.66
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast