Läs mer
5-chloro-2-methylindole, 95%, ACROS Organics™
Produktkod. 10570001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10570001 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10570001 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109410010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-chloro-2-methylindole
CAS 1075-35-0
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 112°C to 118°C
Färg Beige-Brown to Pink
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H8ClN
MDL-nummer MFCD00005619
Kvantitet 1 g
Beilstein 20, 314
Synonym 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl
InChI-nyckel WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
IUPAC-namn 5-chloro-2-methyl-1H-indole
Molekylvikt (g/mol) 165.62
PubChem CID 70636
Formel vikt 165.62
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals