Läs mer
5-kloro-2-metylfenol, TRC
Produktkod. 30351637
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30351637 1 g
1 options
Produktkod. 30351637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4278201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methylphenol
CAS 5306-98-9
Molekylformel C7 H7 Cl O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Methyl-5-chlorophenol, 3-Chloro-6-methylphenol, 4-Chloro-2-hydroxytoluene, 5-Chloro-o-cresol, NSC 157349
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
LEDER Cc1ccc(Cl)cc1O
IUPAC-namn 5-klor-2-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 142.58
Formel vikt 142.0185