Läs mer
5-klor-2-(metyltio)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722493
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10722493 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10456852 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD05201EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 16423-54-4
Molekylformel C7H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 173.658
MDL-nummer MFCD00052816
InChI-nyckel RWUQNIPYCAHKMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794577
IUPAC-namn 5-klor-2-metylsulfanylanilin
LEDER CSC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-(methylthio)aniline
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel NH2C6H3(Cl)SCH3
Kvantitet 10 g
Synonym 5-chloro-2-methylthio aniline, 5-chloro-2-methylsulfanyl aniline, 5-chloro-2-methylthiophenylamine, 5-chloro-2-methylthio benzenamine, 5-chloro-2-methylsulfanyl-phenylamine, benzenamine,5-chloro-2-methylthio, benzenamine, 5-chloro-2-methylthio
Formel vikt 173.67
Procent renhet 95%